Learn More
Óxido de mesitil, 99 %, mezcla de isómeros alfa y beta, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11904821 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2.50 litro
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11904821 10 L Tambor de plástico 10 litros
10356860 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10366860 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11904821 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 125600100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 141-79-7 | C6H10O | 98.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-79-7
Fórmula molecular C6H10O
Peso molecular (g/mol) 98.14
Clave InChI SHOJXDKTYKFBRD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mesityl oxide, 4-methyl-3-penten-2-one, 3-penten-2-one, 4-methyl, isopropylideneacetone, isobutenyl methyl ketone, methyl isobutenyl ketone, mesityloxid, mesityloxyde, 3-isohexen-2-one, isopropylidene acetone
PubChem CID 8858
Nombre IUPAC 4-metilpent-3-en-2-ona
SMILES CC(=CC(=O)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mesityl oxide
Punto de fusión -53°C
Densidad 0.8540g/mL
Punto de ebullición 129°C
Temperatura de inflamación 28°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90% alpha-Isomer (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal (CH3)2C=CHCOCH3
Índice de refracción 1.4420 to 1.446
Cantidad 10 L
Beilstein 01,736
Índice Merck 15,5978
Gravedad específica 0.854
Información de solubilidad Solubility in water: 28g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viscosidad 0.64 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido, libre de materia suspendida
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Mesityl oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.