Learn More
Óxido de mesitilo, +90 %, resto 4-metil-4-penten-2-ona, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448830
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
1000 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11448830 500 mL 500 ml
11438830 100 mL 100 ml
11432068 250 mL 250 ml
11422068 1000 mL 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11448830 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15111.AP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El óxido de mesitilo se utiliza como disolvente y en la producción de cetona metilisobutílica por hidrogenación, en la síntesis de 2,3,4,5-tetrahidro-1,3,3-trimetildipirrino, un compuesto básico fundamental en la síntesis racional de clorinas y oxoclorinas.
Solubilidad
Soluble en agua (30 g/l).
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas, en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-79-7
Fórmula molecular C6H10O
Peso molecular (g/mol) 98.145
Número MDL MFCD00008900
Clave InChI SHOJXDKTYKFBRD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mesityl oxide, 4-methyl-3-penten-2-one, 3-penten-2-one, 4-methyl, isopropylideneacetone, isobutenyl methyl ketone, methyl isobutenyl ketone, mesityloxid, mesityloxyde, 3-isohexen-2-one, isopropylidene acetone
PubChem CID 8858
Nombre IUPAC 4-metilpent-3-en-2-ona
SMILES CC(=CC(=O)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mesityl oxide
Punto de fusión -59°C
Densidad 0.856
Punto de ebullición 129°C to 130°C
Temperatura de inflamación 30°C (86°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥90%
Olor honigähnlich
Notas del porcentaje del ensayo resto 4-metil-4-penten-2-ona
Índice de refracción 1.444
Cantidad 500 mL
Número UN UN1229
Beilstein 1361550
Índice Merck 14,5908
Información de solubilidad Soluble in water(30g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.15
Porcentaje de pureza ≥90%
Forma física Líquida
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Mesityl oxide, 90+%, remainder 4-methyl-4-penten-2-one
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Mesityl oxide, 4-methyl-4-penten-2-one