Learn More
Ácido mesitoico, TRC
Código de producto. 30135956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135956 5 g 5 g
17971705 1 g 1 g
17940905 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135956 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8960405G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 480-63-7
Fórmula molecular C10H12O2
Peso molecular (g/mol) 164.2
Sinónimo 2,4,6-Trimethylbenzoic Acid, Mesitylenecarboxylic Acid, NSC 1119, NSC 203160;NSC 407983, beta-Isodurylic Acid
Nombre IUPAC ácido 2,4,6-trimetilbenzoico
SMILES Cc1cc(C)c(C(=O)O)c(C)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mesitoic acid
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O2/c1-6-4-7(2)9(10(11)12)8(3)5-6/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0837