Learn More
Mesitaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mesitaldehyde |
| CAS | 487-68-3 |
| Fórmula molecular | C10 H12 O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2,4,6-Trimethylbenzaldehyde (ACI), 2-Mesitylenecarboxaldehyde, Mesitaldehyde, Mesitylaldehyde, Mesitylenecarboxaldehyde, NSC 29094, 2,4,6-Trimethylbenzaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O/c1-7-4-8(2)10(6-11)9(3)5-7/h4-6H,1-3H3 |
| SMILES | Cc1cc(C)c(C=O)c(C)c1 |
| Nombre IUPAC | 2,4,6-trimetilbenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 148.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.0888 |