Learn More
Mesitaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10594051 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10594051 50 g Frasco de vidrio 50 g
10061260 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10594051 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 125570500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 487-68-3 | C10H12O | 148.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 487-68-3
Fórmula molecular C10H12O
Peso molecular (g/mol) 148.21
Número MDL MFCD00003341
Clave InChI HIKRJHFHGKZKRI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mesitaldehyde, mesitylaldehyde, benzaldehyde, 2,4,6-trimethyl, 2-mesitylenecarboxaldehyde, mesitylenecarboxaldehyde, 2-formylmesitylene, 2,4,6-trimethyl-benzaldehyde, isodural, mesityl aldehyde, b-isodural
PubChem CID 10254
Nombre IUPAC 2,4,6-trimetilbenzaldehído
SMILES CC1=CC(C)=C(C=O)C(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mesitaldehyde
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 14.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0000g/mL
Punto de ebullición 237.0°C
Temperatura de inflamación 105°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3C6H2CHO
Índice de refracción 1.5520 to 1.5540
Cantidad 50 g
Beilstein 07, 325
Gravedad específica 1
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.2
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Mesitaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2