Learn More
Mesitaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499332
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499332 10 g 10 g
11458830 2 g 2 g
11409342 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499332 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10104.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 487-68-3 | C10H12O | 148.21 g/mol
Mesitaldehyde is used in organic synthesis, and also used as medicine and other fine chemical products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El mesitaldehído se utiliza en la síntesis orgánica, y también como medicamento y otros productos químicos finos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo.
Notas
Sensible al aire. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 487-68-3
Fórmula molecular C10H12O
Peso molecular (g/mol) 148.21
Número MDL MFCD00003341
Clave InChI HIKRJHFHGKZKRI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mesitaldehyde, mesitylaldehyde, benzaldehyde, 2,4,6-trimethyl, 2-mesitylenecarboxaldehyde, mesitylenecarboxaldehyde, 2-formylmesitylene, 2,4,6-trimethyl-benzaldehyde, isodural, mesityl aldehyde, b-isodural
PubChem CID 10254
Nombre IUPAC 2,4,6-trimetilbenzaldehído
SMILES CC1=CC(C)=C(C=O)C(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mesitaldehyde
Punto de fusión 14°C
Densidad 1.005
Punto de ebullición 237°C
Temperatura de inflamación 106°C (222°F)
Índice de refracción 1.554
Cantidad 10 g
Beilstein 1364114
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in Chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.21
Porcentaje de pureza 98%