missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ Visor de malla V4C
Descripción
- Visor de acero inoxidable con un acabado negro mate
- Excelente estabilidad, incluso después de un uso prolongado
- Tamaño de malla: 1,8 x 2,5 mm
- Los visores de malla están diseñados para adaptarse a cascos de protección 3M™
- Todos los visores de malla están probados y aprobados bajo la norma europea EN 371 y cumplen los requisitos para una mayor resistencia (marcado S)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Con aprobación CE, EN 1731 |
| Descripción | Diámetro de malla de 0,24 mm |
| Tipo de producto | Visor de malla |
| Para utilizar con (aplicación) | Silvicultura |
| Material | Malla de acero inoxidable |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?