Descripción
- Visor de acero inoxidable grabada
- Diseño de malla óptimo para una mayor estabilidad y protección
- Compatible con el sistema de protección facial 3M™ V5 para el montaje en cascos de protección 3M™ serie G3000 o G22
- Las funciones de cierre a presión hacen que el protector facial sea rápido y fácil de combinar con el soporte del protector facial
- Visor de clase óptica 1, energía de bajo impacto, B
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Con aprobación CE, EN 1731 |
| Grosor (métrico) | 0,15 mm |
| Tipo de producto | Visor de malla |
| Para utilizar con (aplicación) | Silvicultura |
| Modelo | 5J-1 |
| N.° por paquete | 10/paq. |
| Material | Malla de acero inoxidable grabada |