Learn More
3M™ Visor de malla 5B
Descripción
- Protector de malla no conductora, con un acabado negro mate
- Muy ligera y no conductora
- Compatible con el sistema de protección facial 3M™ V5 para el montaje en cascos de protección 3M™ serie G3000 o G22
- Las funciones de cierre a presión hacen que el protector facial sea rápido y fácil de combinar con el soporte del protector facial
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Con aprobación CE, EN 1731 |
| Altura (métrico) | 3,05 cm |
| Descripción | Lente negra |
| Tipo de producto | Visor de malla |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de protección facial V5 |
| Longitud (métrico) | 24,38 cm |
| Material | Malla de poliamida, plástico |