Learn More
STEMCELL Technologies MesenCult™-ACF Freezing Medium
Código de producto. 16230521
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16230521 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 16230521 Proveedor STEMCELL Technologies N.º de proveedor 05490
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Animal component-free MSC cryopreservation medium
  • MesenCult™-ACF Freezing Medium is a defined, serum-free, and animal component-free medium for the cryopreservation of mesenchymal stem cells (MSCs)
  • This complete and ready-to-use medium is recommended for human MSCs previously cultured in MesenCult™-ACF Plus Medium (Catalog #05445) or MesenCult™ Medium (MesenCult™ Proliferation Kit; Catalog #05411)
  • Frozen human MSCs should be stored at -135°C (liquid nitrogen) or colder
Especificaciones
Tipo de célula Mesenchymal Stem and Progenitor Cells
Para utilizar con (aplicación) Crioconservación
Cantidad 50 mL