Learn More
Mesembrine, TRC
Código de producto. 17963365
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17963365 10 mg 10 miligramos
17914155 1 mg 1 miligramo
17962565 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17963365 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33895010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24880-43-1
Fórmula molecular C17H23NO3
Peso molecular (g/mol) 289.37
Sinónimo (3aS,7aS)-3a-(3,4-Dimethoxyphenyl)octahydro-1-methyl-6H-indol-6-one, 4α,9α-Mesembrine, (3aS-cis)-3a-(3,4-Dimethoxyphenyl)octahydro-1-
SMILES COc1ccc(cc1OC)[C@]23CCN(C)[C@H]2CC(=O)CC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mesembrine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H23NO3/c1-18-9-8-17(7-6-13(19)11-16(17)18)12-4-5-14(20-2)15(10-12)21-3/h4-5,10,16H,6-9,11H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.1678
Porcentaje de pureza >95%