Learn More
Mesalazina, Mikromol™
Código de producto. 17963416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17963416 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17963416 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0217.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Mesalazina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mesalazine
CAS 89-57-6
Nombres de analitos o componentes Mesalazine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H7 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Mesalazine, 2-Hydroxy-5-aminobenzoic acid, 3-Carboxy-4-hydroxyaniline, 5-ASA, 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, 5-Aminosalicylic acid, Asacol, Asacolitin, Asacolon, Asalit, Canasa, Claversal, Fisalamine, Ipocol, Lialda, Lixacol, Mesacol, Mesalamine, Mesasal, NSC 38877, Pentasa, Rowasa, Salofalk, Salozinal, m-Aminosalicylic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
SMILES Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 5-amino-2hidroxibenzoico
Peso molecular (g/mol) 153.14
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 153,0426 g/mol