Learn More
Éster metílico de mesalazina, Mikromol™
Descripción
Éster metílico de mesalazina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mesalazine Methyl Ester |
| CAS | 42753-75-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Mesalazine Methyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H9 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 2-hydroxy-5-aminobenzoate, Methyl 5-amino-2-hydroxybenzoate, Methyl 5-aminosalicylate, Methyl m-aminosalicylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO3/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4,10H,9H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(N)ccc1O |
| Nombre IUPAC | 5-amino-2-hidroxibenzoato de metilo |
| Mostrar más |
Título del producto
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?