Learn More
Mesalazina, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mesalazine |
| CAS | 89-57-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Mesalazine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C7 H7 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Mesalazine, 2-Hydroxy-5-aminobenzoic acid, 3-Carboxy-4-hydroxyaniline, 5-ASA, 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, 5-Aminosalicylic acid, Asacol, Asacolitin, Asacolon, Asalit, Canasa, Claversal, Fisalamine, Ipocol, Lialda, Lixacol, Mesacol, Mesalamine, Mesasal, NSC 38877, Pentasa, Rowasa, Salofalk, Salozinal, m-Aminosalicylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11) |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)O |
| Mostrar más |