Learn More
Éster isopropílico de mesalazina, Mikromol™
Código de producto. 17991536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
17991536 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 17991536 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0217.27
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster isopropílico de mesalazina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mesalazine Isopropyl Ester
CAS 64240-87-5
Nombres de analitos o componentes Mesalazine Isopropyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H13 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid 1-methylethyl ester, Isopropyl 5-aminosalicylate, Isopropyl m-aminosalicylate
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO3/c1-6(2)14-10(13)8-5-7(11)3-4-9(8)12/h3-6,12H,11H2,1-2H3
SMILES CC(C)OC(=O)c1cc(N)ccc1O
Nombre IUPAC 5-amino-2-hidroxibenzoato de propan-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 195.22
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.0895 g/mol