Learn More
Éster etílico de mesalazina, Mikromol™
Código de producto. 30052564
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052564 100 mg 100 miligramos
30049128 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052564 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0217.26
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster etílico de mesalazina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Mesalazine Ethyl Ester
CAS 62773-65-3
Nombres de analitos o componentes Mesalazine Ethyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H11 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Mesalazine Ethyl Ester, 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid ethyl ester, Ethyl 2-hydroxy-5-aminobenzoate, Ethyl 5-amino-2-hydroxybenzoate, Ethyl 5-aminosalicylate, Ethyl m-aminosalicylate
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO3/c1-2-13-9(12)7-5-6(10)3-4-8(7)11/h3-5,11H,2,10H2,1H3
SMILES CCOC(=O)c1cc(N)ccc1O
Nombre IUPAC 5-amino-2-hidroxibenzoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 181.19
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.0739 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.