Learn More
Éster etílico de mesalazina, Mikromol™
Beschreibung
Éster etílico de mesalazina
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Mesalazine Ethyl Ester |
| CAS | 62773-65-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Mesalazine Ethyl Ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H11 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Mesalazine Ethyl Ester, 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid ethyl ester, Ethyl 2-hydroxy-5-aminobenzoate, Ethyl 5-amino-2-hydroxybenzoate, Ethyl 5-aminosalicylate, Ethyl m-aminosalicylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO3/c1-2-13-9(12)7-5-6(10)3-4-8(7)11/h3-5,11H,2,10H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1cc(N)ccc1O |
| Nombre IUPAC | 5-amino-2-hidroxibenzoato de etilo |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?