Learn More
Mesalazina EP Impureza C, Mikromol™
Código de producto. 17902366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17902366 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17902366 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0217.060025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Impureza C de mesalazina EP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Aminophenol
CAS 95-55-6
Nombres de analitos o componentes 2-Aminophenol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H7 N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Aminophenol, Mesalazine Imp. C (EP), Mesalazine Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7NO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H,7H2
SMILES Nc1ccccc1O
Nombre IUPAC 2-aminofenol
Peso molecular (g/mol) 109.13
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 109,0528 g/mol