Learn More
Mesalazina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mesalazine-d3 |
| CAS | 1309283-32-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C7H4D3NO3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 5-Amino-2-hydroxybenzoic Acid-d3, 5-Aminosalicylic Acid-d3, 5-Aminosalicylic Acid-d3, Mesalamine-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)/i1D,2D,3D |
| SMILES | OC1=C(C(O)=O)C([2H])=C(N)C([2H])=C1[2H] |
| Peso molecular (g/mol) | 156.15 |
| Porcentaje de pureza | >95 |