Learn More
Meconitina, TRC
Código de producto. 30135594
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135594 25 mg 25 miligramos
30009834 10 mg 10 miligramos
30007956 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135594 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM25790025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2752-64-9
Fórmula molecular C33 H45 N O11
Peso molecular (g/mol) 631.71
SMILES COC[C@]12CN(C)C3[C@@H]4[C@H](OC)[C@H]1[C@@]3([C@H](C[C@H]2O)OC)[C@@H]5C[C@]6(O)[C@@H](OC)[C@H](O)[C@@]4(OC(=O)C)[C@H]5[C@H]6OC(=O)c7ccccc7
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mesaconitine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C33H45NO11/c1-16(35)45-33-21-18(13-31(39,28(43-6)26(33)37)27(21)44-29(38)17-10-8-7-9-11-17)32-20(41-4)12-19(36)30(15-40-3)14-34(2)25(32)22(33)23(42-5)24(30)32/h7-11,18-28,36-37,39H,12-15H2,1-6H3/t18-,19-,20+,21-,22+,23+,24-,25?,26+,27-,28+,30+,31-,32+,33-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 631.2993
Porcentaje de pureza >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.