Learn More
Mesaconitine, MedChemExpress
Código de producto. 16471488
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16471488 5 mg 5 miligramos
16449078 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16471488 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0724
MedChemExpress Mesaconitine is the main active component of genus aconitum plants.
Mesaconitine is the main active component of genus aconitum plants.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mesaconitine
CAS 2752-64-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H45NO11
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad Ethanol : 4.62 mg/mL (7.31 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CO[C@@H]1C2([C@@](C[C@@]3(O)[C@@H]4OC(C5=CC=CC=C5)=O)([H])[C@@]4([H])[C@](OC(C)=O)([C@@H](O)[C@@H]3OC)C6C2N(C)C7)[C@@]([C@H]6OC)([H])[C@@]7(COC)[C@H](O)C1
Peso molecular (g/mol) 631.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 631.71
Porcentaje de pureza 98.83%
Grado Research
Forma física Solid