Learn More
MES Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30469287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30469287 25 g 25 g
30476228 100 g 100 g
30471189 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30469287 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM21877525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71119-23-8
Fórmula molecular C6H12NNaO4S
Peso molecular (g/mol) 217.22
Sinónimo 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic Acid Sodium Salt, 4-Morpholineethanesulfonic Acid, Sodium Salt (9CI), 2-(N-Morpholino)ethanesulfonate Sodium
Nombre IUPAC sodio;2-morfolina-4-iletansulfonato
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MES Sodium Salt
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO4S.Na/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.0385