Learn More
Sal sódica MES, MP Biomedicals™
Código de producto. 11492722 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11492722 10 g
11402732 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11492722 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215245410
CAS 71119-23-8
Fórmula molecular C6H12NNaO4S
Peso molecular (g/mol) 217.215
Número MDL MFCD00065473
Clave InChI IRHWMYKYLWNHTL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo mes sodium salt, sodium 2-morpholinoethanesulfonate, 2-n-morpholino ethanesulfonic acid sodium salt, 4-morpholineethanesulfonic acid, sodium salt, sodium 4-morpholin-1-ylethylsulphonate, sodium 2-4-morpholinyl ethanesulfonate, mes-na, 4-morpholineethanesulfonic acid sodium salt, sodium 4-morpholineethanesulfonate, 4-morpholineethanesulfonic acid, sodium salt 1:1
PubChem CID 23673676
ChEBI CHEBI:62955
Nombre IUPAC sodio;2-morfolina-4-iletansulfonato
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MES
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 1.003
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.2
Forma física Powder