Learn More
Melford Sal de sodio MES
Código de producto. 30018472
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018472 1 kg 1 Kg
30018473 500 g 500 g
30018471 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30018472 Proveedor Melford N.º de proveedor M220501000.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
La sal sódica MES, también conocida como sal sódica del ácido 2-(N-morfolino)etanosulfónico, es un tampón zwitteriónico comúnmente utilizado en la investigación biológica y bioquímica.
La sal sódica MES, también conocida como sal sódica del ácido 2-(N-morfolino)etanosulfónico, es un tampón zwitteriónico comúnmente utilizado en la investigación biológica y bioquímica.
En el campo de las ciencias de la vida, la sal de sodio MES se utiliza principalmente como agente amortiguador para mantener un pH estable en diversos procedimientos experimentales. Es particularmente eficaz en el rango de pH de 5,5 a 6,7, lo que lo hace adecuado para aplicaciones que requieren condiciones de pH ligeramente ácidos a neutros.
La sal de sodio MES se utiliza comúnmente en la purificación de proteínas, ensayos enzimáticos y técnicas de electroforesis donde se debe mantener un rango de pH específico. Su capacidad amortiguadora y su estabilidad dentro del rango de pH deseado lo hacen valioso en estas aplicaciones.
Una de las ventajas significativas de la sal de sodio MES es su compatibilidad con sistemas biológicos y enzimas. Presenta una interferencia mínima con la actividad enzimática y otros procesos biológicos, lo que garantiza resultados confiables y precisos.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MES Sodium Salt
CAS 71119-23-8
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular C6H12NNaO4S