Learn More
MES monohidrato, ácido libre, ≥99 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11446581 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11446581 10 g -
11456581 100 g 100 g
11466581 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11446581 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219483510
Se puede preparar un tampón con ácido libre de MES valorando el ácido libre con hidróxido de sodio al pH deseado (pKa ± 1). Alternativamente, los volúmenes de ácido libre de MES equimolar y de MES de sodio o potasio pueden mezclarse para alcanzar e
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4432-31-9
Fórmula molecular C6H13NO4S
Peso molecular (g/mol) 195.233
Número MDL MFCD00149409
Clave InChI SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-[N-morpholino]ethanesulfonic acid
PubChem CID 78165
ChEBI CHEBI:39005
Nombre IUPAC ácido 2-morfolin-4-iletanosulfónico
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material MES monohydrate
Color Blanco
Forma física Crystalline Powder
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99%
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.26
Porcentaje de pureza 99.6%