Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES monohidrato, 99+ %, para bioquímica
Código de producto. 10517241 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10517241 100 g Frasco de plástico 100 g
10781804 500 g Frasco de plástico 500 g
10297403 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10517241 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 327761000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.00€
    136.65€ / 100 g
    Ahorro 22.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 145224-94-8 | C6H15NO5S | 213.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 145224-94-8
Fórmula molecular C6H15NO5S
Peso molecular (g/mol) 213.25
Número MDL MFCD00149409
Clave InChI MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid monohydrate
PubChem CID 16218417
Nombre IUPAC ácido de 2-morfolina-4-iletanesulfonico; hidrato
SMILES O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Especificaciones
Absorbancia (0.1M in H2O) 1 cm cell, (0.1M in H2O) 1 cm cell at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.05 max. at 260nm
Nombre del producto químico o material MES monohydrate
Condiciones de absorbancia (0.1M aq. soln.)
Punto de fusión >300.0°C
Color Naranja-amarillo a Blanco
pH 2.5 to 4.0 (1%, H2O, 25°C)
Forma física Polvo, cristales o copos
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.25
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Bioquímica