Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monohidrato MES, 98 %
Código de producto. 11433137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11433137 500 g 500 g
11413137 25 g 25 g
11423137 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11433137 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A16104.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    329.46€
    275.65€ / 500 g
    Ahorro 53.81€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 145224-94-8 | C6H15NO5S | 213.248 g/mol
MES monohydrate is a biological buffer often referred to as Good’s buffer. It is useful for cell culture media and protein based buffer formulations to maintain a stable environment in solution. It is also used in the purification bioprocesses of antibodies, peptides, proteins, blood components and growth factors. It is a useful resolving agent for very small proteins on bis-tris gels. Buffer solutions are used as a means of keeping pH at a nearly constant value in a wide variety of chemical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El monohidrato MES es un tampón biológico que a menudo se conoce como tampón de Good. Es útil para medios de cultivo celular y formulaciones de tampón basadas en proteínas para mantener un entorno estable en la solución. También se utiliza en los bioprocesos de purificación de anticuerpos, péptidos, proteínas, componentes sanguíneos y factores de crecimiento. Es un agente de resolución útil para proteínas muy pequeñas en geles Bis-Tris. Las soluciones tampón se utilizan como medio para mantener el pH en un valor casi constante en una amplia variedad de aplicaciones químicas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 145224-94-8
Fórmula molecular C6H15NO5S
Peso molecular (g/mol) 213.25
Número MDL MFCD00149409
Clave InChI MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16218417
Nombre IUPAC ácido de 2-morfolina-4-iletanesulfonico; hidrato
SMILES O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Specifications
Nombre del producto químico o material MES Monohydrate
Punto de fusión ∽308°C (decomposition)
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Beilstein 141319
Índice Merck 14,5902
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.26 (195.24 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%