Learn More
MES Monohidrato, ≥ 98,5% (base seca), ultrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15875318 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15875318 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
15835178 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15875318 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J18886.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    505.92€
    424.65€ / 1 Kg
    Ahorro 81.27€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 145224-94-8 | C6H15NO5S | 213.248 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 145224-94-8
Fórmula molecular C6H15NO5S
Peso molecular (g/mol) 213.25
Número MDL MFCD00149409
Clave InChI MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mes monohydrate, 2-morpholinoethanesulfonic acid hydrate, mes hydrate, mes buffer hydrate, 4-morpholineethanesulfonic acid monohydrate, 4-morpholineethanesulfonic acid, monohydrate, 2-4-morpholinyl ethanesulfonic acid hydrate, mes hydrate buffer, 4-morpholineethanesulfonicacid, hydrate 1:1, mesmonohydrate
PubChem CID 16218417
Nombre IUPAC ácido de 2-morfolina-4-iletanesulfonico; hidrato
SMILES O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MES Monohydrate
Punto de fusión ∼308°C (decomposition)
Notas del porcentaje del ensayo Base seca
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HO3S(CH2)2(C4H8NO)·H2O
Cantidad 1 kg
Beilstein 141319
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.25
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Grado Ultrapuro
Forma física Polvo cristalino