Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES hidrato, +99 %, para bioquímica
Código de producto. 10266130 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Pakningsstørrelse:
100 g
2.50 Kg
25 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad Envase Pakningsstørrelse
10266130 500 g Frasco de plástico 500 g
10206230 25 g Frasco de plástico 25 g
10052190 100 g Frasco de plástico 100 g
10721414 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10266130 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 172595000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    708.00€
    618.65€ / 500 g
    Ahorro 89.35€
    12% Descuento
Se alle kampagner
 Artículo restringido
En stock
Læg i indkøbskurv
Edge
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 1266615-59-1 | C6H13NO4S | 195.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1266615-59-1
Fórmula molecular C6H13NO4S
Peso molecular (g/mol) 195.23
Número MDL MFCD00149409
Clave InChI SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-Morpholinoethanesulfonic acid hydrate, MES
Nombre IUPAC 2-(morpholin-4-yl)ethane-1-sulfonic acid
SMILES OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Tekniske data
Absorbancia (0.1M in H2O) 1 cm cell, (0.1M in H2O) 1 cm cell at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.05 max. at 260nm
Nombre del producto químico o material MES hydrate
Condiciones de absorbancia (0.1M aq. soln.) (1 cm cell)
Nombre de nota 0.99
Punto de fusión 243.0°C
Color Blanco
pH 2.5 to 4.0 (1%, H2O, 25°C)
Forma física Polvo o cristales similares a agujas
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 9.5% max. (105°C, 3 hrs)
Envase Frasco de plástico
Índice Merck 14, 5902
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.23
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Bioquímica
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.