Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES hidrato, +99 %, para bioquímica
Código de producto. 10206230 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
25 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10206230 25 g Frasco de plástico 25 g
10052190 100 g Frasco de plástico 100 g
10266130 500 g Frasco de plástico 500 g
10721414 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10206230 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 172590250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1266615-59-1 | C6H13NO4S | 195.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1266615-59-1
Fórmula molecular C6H13NO4S
Peso molecular (g/mol) 195.23
Número MDL MFCD00149409
Clave InChI SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-Morpholinoethanesulfonic acid hydrate, MES
Nombre IUPAC 2-(morpholin-4-yl)ethane-1-sulfonic acid
SMILES OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Especificaciones
Absorbancia (0.1M in H2O) 1 cm cell, (0.1M in H2O) 1 cm cell at 0nm, 0.02 max. at 280nm, 0.05 max. at 260nm
Nombre del producto químico o material MES hydrate
Condiciones de absorbancia (0.1M aq. soln.) (1 cm cell)
Nombre de nota 0.99
Punto de fusión 243.0°C
Color Blanco
pH 2.5 to 4.0 (1%, H2O, 25°C)
Forma física Polvo o cristales similares a agujas
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 9.5% max. (105°C, 3 hrs)
Envase Frasco de plástico
Índice Merck 14, 5902
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.23
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Bioquímica