Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hidrato de sistemas de ejecución de fabricación (MES), + 99 %
Código de producto. 15432958
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
250 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15432958 250 g 250 g
15442958 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15432958 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor H56472.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    225.42€
    189.65€ / 250 g
    Ahorro 35.77€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 1266615-59-1 | C6H13NO4S | 195.23 g/mol
MES hydrate is a zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid, known as Good’s buffer, is utilized for many biological applications. It is a useful resolving agent for very small proteins on bis-tris gels. It is mainly used as a biological buffer in plant cell cultures. Buffer solutions are used as a means of keeping pH at a nearly constant value in a wide variety of chemical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrato de MES es un ácido aminosulfónico de ion híbrido sustituido por N, conocido como tampón de Good, que se utiliza para muchas aplicaciones biológicas. Es un agente resolutivo útil para proteínas muy pequeñas en geles de bis-tris. Se utiliza principalmente como tampón biológico en cultivos celulares vegetales. Las soluciones de tampón se usan como medio para mantener el pH a un valor casi constante en una amplia variedad de aplicaciones químicas.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en disolventes orgánicos.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1266615-59-1
Fórmula molecular C6H13NO4S
Peso molecular (g/mol) 195.23
Número MDL MFCD00149409
Clave InChI SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-(4-Morpholinyl)ethanesulfonic acid hydrate; 4-Morpholineethanesulfonic acid hydrate
Nombre IUPAC 2-(morpholin-4-yl)ethane-1-sulfonic acid
SMILES OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MES hydrate
Punto de fusión ∽308°C (decomposition)
Cantidad 250 g
Beilstein 141319
Índice Merck 14,5902
Información de solubilidad Soluble in water. Slightly soluble in organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.24 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥99%