Learn More
Tocris Bioscience™ MES, free acid
Descripción
MES, free acid is a commonly used as a buffer.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid |
| CAS | 4432-31-9 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >99% |
| Cantidad | 250 g |
| Fórmula molecular | C6H13NO4S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 195.24 |