Learn More
MES (cristales blancos finos), Fisher BioReagents
Descripción
Este tampón biológico tiene un intervalo de pH utilizable de 5,5 a 6,7.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | MES |
| CAS | 145224-94-8 |
| Punto de fusión | de 300 °C |
| Color | Blanco |
| pH | 3.5 a 4.1 |
| Forma física | Polvo/Sólido |
| Cantidad | 100 g |
| ADNasa | Sin ADNasa |
| Notas de grado de pureza | Sin ARNasa ni ADNasa |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥98% |
| Mostrar más |