Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución salina tamponada con MES (5X), pH 6,5
Código de producto. 15424459
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15424459 500 mL 500 ml
15414459 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15424459 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J61979.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.98€
    126.65€ / 500 ml
    Ahorro 25.33€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 145224-94-8 | C6H15NO5S | 213.248 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 145224-94-8
Fórmula molecular C6H15NO5S
Peso molecular (g/mol) 213.25
Número MDL MFCD00149409
Clave InChI MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16218417
Nombre IUPAC ácido de 2-morfolina-4-iletanesulfonico; hidrato
SMILES O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MES-buffered saline
Concentración 5X.
pH 6.5
Forma física Líquida
Cantidad 500 mL