Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES, 99+ %, <1 % agua
Código de producto. 10254904 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10254904 50 g Frasco de vidrio 50 g
10413004 250 g Frasco de vidrio 250 g
10726085 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10254904 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 274140500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4432-31-9 | C6H13NO4S | 195.233 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4432-31-9
Fórmula molecular C6H13NO4S
Peso molecular (g/mol) 195.233
Número MDL MFCD00006181
Clave InChI SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid
PubChem CID 78165
ChEBI CHEBI:39005
Nombre IUPAC ácido 2-morfolin-4-iletanosulfónico
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MES
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Índice Merck 15, 5972
Información de solubilidad Solubilidad en agua:10 g/100 ml.
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.24
Porcentaje de pureza ≥99%