Learn More
Gibco™ MES 50 mM, NaCl 200 mM
Descripción
Gibco Los tampones de proceso se filtran de forma estéril, se envasan en contenedores de bioprocesos y están listos para ordenar. La adquisición de buffers de proceso puede permitirle concentrarse en pasos críticos adicionales en sus procesos biofarmacéuticos.
Características
- Disponible en una variedad de tamaños de paquete.
- Vida útil establecida; especificaciones establecidas
- Hecho a pedido
- Fabricado para ISO y estándares cGMP para cumplir con las estrictas expectativas de industrias altamente reguladas
- Documentación de fácil acceso para ayudar a acelerar la calificación
Beneficios
- Ayuda a aliviar los requisitos de tiempo para la preparación interna del buffer
- Mitiga las limitaciones de espacio para el almacenamiento de equipos.
- Optimiza los procesos internos relacionados con la formulación, la hidratación, las pruebas y la validación.
- Aborda las necesidades de flujo de trabajo para las etapas de desarrollo y fabricación de productos biológicos.
Información adicional
- Pruebas multicompendiales: materias primas de calidad compendial o equivalentes
- Embalaje primario: Aegis 5-14 contenedores de bioprocesos de un solo uso (BPC )
- Embalaje secundario: contenedor de envío rígido con estiba adecuada
- Instalaciones de fabricación: ISO Certificado –13485, conforme a cGMP según el estándar 21 CFR Parte 820
Especificaciones
Especificaciones
| Formulario | Solución transparente incolora |
| Tipo de producto | Cloruro sódico |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Sterilization Method | Estéril con filtro |
| Formulación | Tampón MES/NaCl |
| Calidad de fabricación | CGMP |
| Cantidad | 5 L |
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.