Learn More
MES, solución de tampón de 1,0 M, pH 9,0, Thermo Scientific™
Código de producto. 15484209
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15484209 250 mL 250 ml
15494209 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15484209 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61656.AK
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
MES se utiliza a menudo como tampón de desplazamiento para resolver proteínas muy pequeñas en geles Bis-Tris, y también como tampón biológico en cultivos de células vegetales. También se utiliza en diversos ensayos de caracterización de proteínas. Esta solución estéril es adecuada para aplicaciones de cultivo celular y biología molecular. También se utiliza como agente tamponador en biología y bioquímica.
Solubilidad
Completamente miscible.
Notas
Mantenga el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 145224-94-8
Fórmula molecular C6H15NO5S
Peso molecular (g/mol) 213.248
Número MDL MFCD00283848
Clave InChI MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16218417
Nombre IUPAC ácido de 2-morfolina-4-iletanesulfonico; hidrato
SMILES C1COCCN1CCS(=O)(=O)O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MES buffer soln.
Concentración Solución de tampón de 1,0 M
pH 9.0
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL
Información de solubilidad Fully miscible.