Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES, solución de tampón de 1,0 M, pH 6,0
Código de producto. 15443479
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15443479 250 mL 250 ml
15453479 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15443479 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J60763.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.90€
    124.65€ / 250 ml
    Ahorro 23.25€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 145224-94-8 | C6H15NO5S | 213.248 g/mol
MES is used as a buffering agent in biology and biochemistry. It is utilized for resolving very small proteins on bis-tris gels. It is mainly used as a biological buffer in plant cell cultures. Buffer solutions are used as a means of keeping pH at a nearly constant value in a wide variety of chemical applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza MES como agente tamponador en biología y bioquímica. Se utiliza para resolver proteínas muy pequeñas en geles bis-tris. Se utiliza principalmente como tampón biológico en cultivos de células vegetales. Las soluciones de tampón se utilizan como medio para mantener el pH a un valor casi constante en una amplia variedad de aplicaciones químicas.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 145224-94-8
Fórmula molecular C6H15NO5S
Peso molecular (g/mol) 213.25
Número MDL MFCD00149409
Clave InChI MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16218417
Nombre IUPAC ácido de 2-morfolina-4-iletanesulfonico; hidrato
SMILES O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MES buffer soln.
Concentración 1.0 M
pH 6.0
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL
Información de solubilidad Miscible with water.