Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES, solución de tampón de 0,5 M, pH 6,5
Código de producto. 15435949
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15435949 100 mL 100 ml
15445949 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15435949 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J63778.AE
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 145224-94-8 | C6H15NO5S | 213.248 g/mol
MES is used as a running buffer for resolving very small proteins (ex: 13 kDa) on bis-tris gels. Also used in cation-exchange chromatography and as a biological buffer in plant cell cultures. Used in various protein characterization assays. MES is also useful as a non-coordinating buffer in chemistry involving metal ions, as many common buffers (e.g. phosphate and acetate) readily form coordination complexes. MES only weakly binds Ca, Mg, Mn, and it has negligible binding with Cu(II).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
MES se utiliza como tampón de desplazamiento para resolver proteínas muy pequeñas (p. ej.: 13 kDa) en geles Bis-Tris. También se utiliza en cromatografía de intercambio catiónico y como tampón biológico en cultivos de células vegetales. Se utiliza en varios ensayos de caracterización de proteínas. MES también es útil como tampón no coordinador en química que involucra iones metálicos, ya que muchos tampones comunes (p. ej., fosfato y acetato) forman fácilmente complejos de coordinación. MES solo se une débilmente a Ca, Mg, Mn y tiene una unión insignificante con Cu(II).
Solubilidad
Soluble en agua (∼1,3 M).
Notas
Almacénese en un lugar fresco. Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 145224-94-8
Fórmula molecular C6H15NO5S
Peso molecular (g/mol) 213.25
Número MDL MFCD00149409
Clave InChI MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16218417
Nombre IUPAC ácido de 2-morfolina-4-iletanesulfonico; hidrato
SMILES O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Specifications
Nombre del producto químico o material MES buffer soln.
Color Incolora
Concentración Solución de tampón de 0,5 M
pH 6.5
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Información de solubilidad Soluble in water (∽1.3 M).