Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES, solución de tampón de 0,5 M, pH 6,0
Código de producto. 15454919
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15454919 100 mL 100 ml
15464919 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15454919 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J62574.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.99€
    67.65€ / 100 ml
    Ahorro 13.34€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 145224-94-8 | C6H15NO5S | 213.248 g/mol
MES, is often used as a running buffer for resolving very small proteins on bis-tris gels, also used as a biological buffer in plant cell cultures. It is also been used in various protein characterization assays. This sterile solution suitable for cell culture and molecular biology applications. It is also used as a buffering agent in biology and biochemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
MES se utiliza a menudo como tampón de desplazamiento para resolver proteínas muy pequeñas en geles Bis-Tris, y también como tampón biológico en cultivos de células vegetales. También se utiliza en diversos ensayos de caracterización de proteínas. Esta solución estéril es adecuada para aplicaciones de cultivo celular y biología molecular. También se utiliza como agente tamponador en biología y bioquímica.
Solubilidad
Soluble en agua (0,5 M a 20 °C).
Notas
Las soluciones son estables a 2-8 °C durante meses. Esterilice mediante filtración a través de filtros de 0,2 mm. No se recomienda la esterilización en autoclave para ningún tampón de ácido sulfónico. Si los tampones deben estar libres de nucleasas, trate primero el agua y, a continuación, añada el tampón después de la esterilización en autoclave. Cuando las soluciones de MES se esterilizan en autoclave, se vuelven amarillas (aunque el pH no cambia de forma medible). Se desconoce la identidad del producto de descomposición amarillo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 145224-94-8
Fórmula molecular C6H15NO5S
Peso molecular (g/mol) 213.25
Número MDL MFCD00149409
Clave InChI MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16218417
Nombre IUPAC ácido de 2-morfolina-4-iletanesulfonico; hidrato
SMILES O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MES buffer soln.
Color Incolora
Concentración Solución de tampón de 0,5 M
pH 6.0
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Información de solubilidad Soluble in water (0.5 M at 20°C).