Learn More
Thermo Scientific Chemicals MES, solución de tampón de 0,2 M, pH 5,5
Código de producto. 15465529
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15465529 500 mL 500 ml
15455529 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15465529 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J63257.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.10€
    89.65€ / 500 ml
    Ahorro 17.45€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 145224-94-8 | C6H15NO5S | 213.248 g/mol
MES is used as a running buffer for resolving very small proteins on bis-tris gels, also used as a biological buffer in plant cell cultures.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
MES se utiliza como tampón de procesamiento para resolver proteínas muy pequeñas en geles bis-tris, y también se utiliza como tampón biológico en cultivos de células vegetales.
Solubilidad
Completamente miscible.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 145224-94-8
Fórmula molecular C6H15NO5S
Peso molecular (g/mol) 213.25
Número MDL MFCD00149409
Clave InChI MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16218417
Nombre IUPAC ácido de 2-morfolina-4-iletanesulfonico; hidrato
SMILES O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MES buffer soln.
Color Incolora
Concentración 0.2 M
pH 5.5
Forma física Líquido
Cantidad 500 mL
Información de solubilidad Fully miscible.