Learn More
Mertansina, TRC
Código de producto. 30011973
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011973 10 mg 10 miligramos
30005207 50 mg 50 miligramos
30009877 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011973 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM25780010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139504-50-0
Fórmula molecular C35H48ClN3O10S
Peso molecular (g/mol) 738.29
Sinónimo N2'-Deacetyl-N2'-(3-mercapto-1-oxopropyl)-maytansine, DM 1, Maytansinoid DM 1, N2'-Deacetyl-N2'-(3-mercapto-1-oxopropyl)maytansine
SMILES O=C(C[C@H](OC([C@H](C)N(C)C(CCS)=O)=O)[C@@]([C@H]1[C@@H]2C)(O1)C)N(C)C3=CC(C/C(C)=C/C=C/[C@@H](OC)[C@]4(O)NC(O[C@H]2C4)=O)=CC(OC)=C3Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mertansine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C35H48ClN3O10S/c1-19-10-9-11-26(46-8)35(44)18-25(47-33(43)37-35)20(2)31-34(4,49-31)27(48-32(42)21(3)38(5)28(40)12-13-50)17-29(41)39(6)23-15-22(14-19)16-24(45-7)30(23)36/h9-11,15-16,20-21,25-27,31,44,50H,12-14,17-18H2,1-8H3,(H,37,43)/b11-9+,19-10+/t20-,21+,25+,26-,27+,31-,34+,35+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 737.2749
Porcentaje de pureza >95%