missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mertansine, MedChemExpress
Descripción
Mertansine (DM1) is a microtubulin inhibitor and is an antibody-conjugatable maytansinoid that is developed to overcome systemic toxicity associated with maytansine and to enhance tumor-specific delivery. Mertansine can be attached to a monoclonal antibody with a linker to create an antibody-drug conjugate (ADC).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mertansine |
| CAS | 139504-50-0 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C35H48ClN3O10S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | DM1 Maytansinoid DM1 |
| Información de solubilidad | DMSO : 62.5 mg/mL (84.66 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@]1([C@@](CC(N(C(C=C2C=C3OC)=C3Cl)C)=O)([H])OC([C@H](C)N(C)C(CCS)=O)=O)[C@H]([C@@H]([C@](OC4=O)([H])C[C@]([C@](/C=C/C=C(C)/C2)([H])OC)(N4)O)C)O1 |
| Peso molecular (g/mol) | 738.29 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?