Learn More
Mertansine, MedChemExpress
Código de producto. 16480368
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16480368 5 mg 5 miligramos
16493686 25 mg 25 miligramos
16477716 100 mg 100 miligramos
16460326 2 mg 2 miligramos
16403857 50 mg 50 miligramos
16437908 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16480368 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19792
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
MedChemExpress Mertansine (DM1) is a microtubulin inhibitor and is an antibody-conjugatable maytansinoid that is developed to overcome systemic toxicity associated with maytansine and to enhance tumor-specific delivery. Mertansine can be attached to a monoclonal antibody with a linker to create an antibody-drug conjugate (ADC).
Mertansine (DM1) is a microtubulin inhibitor and is an antibody-conjugatable maytansinoid that is developed to overcome systemic toxicity associated with maytansine and to enhance tumor-specific delivery. Mertansine can be attached to a monoclonal antibody with a linker to create an antibody-drug conjugate (ADC).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mertansine
CAS 139504-50-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C35H48ClN3O10S
Cantidad 5 mg
Sinónimo DM1 Maytansinoid DM1
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (84.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@]1([C@@](CC(N(C(C=C2C=C3OC)=C3Cl)C)=O)([H])OC([C@H](C)N(C)C(CCS)=O)=O)[C@H]([C@@H]([C@](OC4=O)([H])C[C@]([C@](/C=C/C=C(C)/C2)([H])OC)(N4)O)C)O1
Peso molecular (g/mol) 738.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 738.29
Porcentaje de pureza 95.11%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death