Learn More
Ácido mersalílico sal (>80%), TRC
Código de producto. 30484159
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30484159 100 mg 100 miligramos
30479075 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30484159 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM257750100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 492-18-2
Fórmula molecular C13 H16 Hg N O6 . Na
Peso molecular (g/mol) 505.85
Sinónimo Mercurate(1-), [3-[[2-(carboxylatomethoxy)benzoyl-kappaO]amino]-2-methoxypropyl-kappaC]hydroxy-, sodium (1:1), Mercurate(1-), [3-[[2-(carboxylatomethoxy)benzoyl-kappaO]amino]-2-methoxypropyl-kappaC]hydroxy-, sodium (9CI), Mercurate(1-), [3-[[2-(carboxylatomethoxy)benzoyl]amino]-2-methoxypropyl]hydroxy-, sodium, Mercury, [3-(alpha-carboxy-o-anisamido)-2-methoxypropyl]hydroxy-, monosodium salt (8CI), Acetic acid, [2-[[(2-methoxypropyl)amino]carbonyl]phenoxy]-, mercury complex, Diursal, Igrosin, Mercuramide, Mercurital, Mercusal, Mersalin, Mersalyl, Mersalyl acid sodium salt, Salirgan, Salurin, Salyrgan, Sodium O-[(3-hydroxy mersalyl-2-methoxypropyl)-carbamoyl]phenoxyacetic acetic acid, Sodium O-[(3-hydroxymercuri-2-methoxypropyl)-carbamyl]-phenoxy acetic acid, Sodium [o-[[3-(hydroxymercuri)-2-methoxypropyl]carbamoyl]phenoxy]acetate, Sodium mersalyl, Uragan Coordination Compound, Mersalyl Sodium
Nombre IUPAC sodio; [3-[[2-(carboxilatometoxi)benzoilo]amino]-2-metoxipropil]-hidroxi-hidroximercurio
SMILES [Na+].COC(CNC(=O)c1ccccc1OCC(=O)[O-])C[Hg]O
Specifications
Nombre del producto químico o material Mersalyl Acid Sodium Salt
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16NO5.Hg.Na.H2O/c1-9(18-2)7-14-13(17)10-5-3-4-6-11(10)19-8-12(15)16;;;/h3-6,9H,1,7-8H2,2H3,(H,14,17)(H,15,16);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 507.0582