Learn More
R&D Systems™ MERS-CoV 3CL Protease (YP_009047217.1) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | SARS-CoV-2 3 CL Protease |
| Número de acceso | YP_009047217.1 |
| ID de gen (Entrez) | 43740578 |
| Alias de gen | 3 CL Proteinase, 3 C-like main protease, 3 CL-Mpro, COVID-19, M Proteinase, Main Protease, Mpro |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | MERS-CoV |
| Línea de productos | R&D Systems |
| Cantidad | 10 μg |