Learn More
Merphos, TRC
Código de producto. 30134046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134046 50 mg 50 miligramos
30005753 25 mg 25 miligramos
30006252 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134046 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM25770050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150-50-5
Fórmula molecular C12 H27 P S3
Peso molecular (g/mol) 298.51
Sinónimo Butyl phosphorotrithioite (6CI), Butyl phosphorotrithioite ((BuS)3P), Folex, Merphos, NSC 27720, Tributyl phosphorotrithioite, Tributyl trithiophosphite, Tris(butylthio)phosphine
Nombre IUPAC tris(butilsulfanil)fosfano
SMILES CCCCSP(SCCCC)SCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Merphos
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H27PS3/c1-4-7-10-14-13(15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.1012