Learn More
Merphos 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327801
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30327801 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30327801 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14910000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Merphos
CAS 150-50-5
Nombres de analitos o componentes Merphos
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H27 P S3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Butyl phosphorotrithioite (6CI), Butyl phosphorotrithioite ((BuS)3P), Folex, Merphos, NSC 27720, Tributyl phosphorotrithioite, Tributyl trithiophosphite, Tris(butylthio)phosphine, Phosphorotrithious acid, tributyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C12H27PS3/c1-4-7-10-14-13(15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
SMILES CCCCSP(SCCCC)SCCCC
Nombre IUPAC tris(butilsulfanil)fosfano
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 298.51
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.1012 g/mol