Learn More
Meropenem trihidrato, Mikromol
Código de producto. 30461383
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Código de producto. Cantidad
30461383 250 mg
1 options
Código de producto. 30461383 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1327.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Meropenem trihidrato, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Meropenem trihydrate
CAS 119478-56-7
Nombres de analitos o componentes Meropenem trihydrate
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C17 H25 N3 O5 S . 3 H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Meropenem trihydrate, (4R,5S,6S)-3-[[(3S,5S)-5-[(Dimethylamino)carbonyl]pyrrolidin-3-yl]sulfanyl]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid trihydrate, [4R-[3(3S*,5S*),4α,5β,6β(R*)]]-3-[[5-[(Dimethylamino)carbonyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-6-(1-hydroxyethyl)-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic Acid Trihydrate, (4R,5S,6S)-3-[[(3S,5S)-5-[(Dimethylamino)carbonyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic Acid Trihydrate, (4R,5S,6S)-3-[[(3S,5S)-5-[(dimethylamino)carbonyl]-3-pyrrolidinyl]thio]-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic Acid Trihydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C17H25N3O5S.3H2O/c1-7-12-11(8(2)21)16(23)20(12)13(17(24)25)14(7)26-9-5-10(18-6-9)15(22)19(3)4;;;/h7-12,18,21H,5-6H2,1-4H3,(H,24,25);3*1H2/t7-,8-,9+,10+,11-,12-;;;/m1.../s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES O.O.O.C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2[C@@H](C)C(=C(N2C1=O)C(=O)O)S[C@@H]3CN[C@@H](C3)C(=O)N(C)C
Nombre IUPAC Ácido (4R,5S,6S)-3-[(3S,5S)-5-(dimetilcarbamoil)pirrolidin-3-il]sulfanil-6-[(1R)-1-hidroxietil]-4-metil-7-oxo-1-azabiciclo[3.2.0]hept-2-eno-2-carboxílico; trihidrato
Peso molecular (g/mol) 437.51
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 437,1832 g/mol