Learn More
Meropenem trihydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16481957
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16481957 50 mg 50 miligramos
16456276 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16481957 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13678A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Meropenem trihydrate (SM 7338 trihydrate) is a carbapenem antibiotic with broad-spectrum antibacterial activity. Meropenem trihydrate has activity against susceptible and resistant N. gonorrhoeae (MIC value of 0.02-0.06 mg/mL), H. influenzae (MIC value of 0.03-0.12 mg/mL), and H. ducreyi (MIC value of 0.015-0.12 mg/mL).
Meropenem trihydrate (SM 7338 trihydrate) is a carbapenem antibiotic with broad-spectrum antibacterial activity. Meropenem trihydrate has activity against susceptible and resistant N. gonorrhoeae (MIC value of 0.02-0.06 mg/mL), H. influenzae (MIC value of 0.03-0.12 mg/mL), and H. ducreyi (MIC value of 0.015-0.12 mg/mL).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Meropenem trihydrate
Forma física Powder
CAS 119478-56-7
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H31N3O8S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo SM 7338 trihydrate
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (228.57 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 12.5 mg/mL (28.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(N12)=C(S[C@@H]3CN[C@H](C(N(C)C)=O)C3)[C@H](C)[C@]2([H])[C@@H]([C@H](O)C)C1=O)O.O.O.O
Peso molecular (g/mol) 437.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.51
Porcentaje de pureza 97.0%