Learn More
Meropenem trihydrate, 98-101%
Descripción
Meropenem trihydrate is an ultra-broad spectrum beta-lactam antibiotic active against both Gram-positive and Gram-negative bacteria.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Meropenem trihydrate is an ultra-broad spectrum beta-lactam antibiotic active against both Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Solubility
Soluble in aqueous solution at approximately 5mg/ml
Notes
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Meropenem trihydrate |
| Tipo | Meropenem Trihydrate |
| Forma física | Powder |
| CAS | 119478-56-7 |
| Color | Blanco a amarillo |
| Cantidad | 50 mg |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Fórmula molecular | C17H25N3O5S |
| Número MDL | MFCD08600005,MFCD00864966 |
| Punto de ebullición | 627°C |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Meropenem trihydrate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contain: Meropenem trihydrate